Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Wide-mouth Safety Wash Bottles
Supports the easy visual identification of the media. Vitlab™ VITsafe™ Safety Wash Bottles with Wide-Mouth and colored vent-cap includes a precise spray jet and optimized medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
66.35€ - 111.00€
Specifica
Materiale | LDPE |
---|---|
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
Colore chiusura | Rosso |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Chemical Label | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Chemical Label | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15722056
|
Vitlab™
1351859 |
250 mL | Ethyl Acetate |
111.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15752076
|
Vitlab™
1453959 |
500 mL | Pentane |
66.35€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Bottles made from PE-LD (or PP for Acetone and MEK), spray tube from PP.
- With colored VENT-CAP which supports easy visual identification of the media.
- Chemical formula, CAS No., hazard pictogram, signal word
- Risk phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code
Specifica
LDPE | |
GL 45 | |
Rosso |