Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixed-Volume Pipetter
Ovation™ pipettes have a unique and patented ergonomic design. They are the only pipettes that fully address the issues of posture, repetition, and force to significantly reduce strain and pain that occur from pipetting, while always providing superior accuracy and precision.
346.00€ - 1615.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Monouso | Reusable |
Materiale | Polycarbonate ABS |
Numero di canali | 1 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11932225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0010 |
20 μL | ±1.0% | Single Stroke Pipetter |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11942225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0020 |
25 μL | ±1.4% | Single Stroke Pipetter |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11952225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0025 |
50 μL | ±0.8% | Single Stroke Pipetter |
346.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11962225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0050 |
100 μL | ±0.8% | Single Stroke Pipetter |
346.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11972225
|
VistaLab™ Technologies
1157-0100 |
200 μL | ±0.8% | Single Stroke Pipetter |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11902235
|
VistaLab™ Technologies
1157-0500 |
500 μL | ±0.8% | Single Stroke Pipetter |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11922235
|
VistaLab™ Technologies
1157-1000 |
1000 μL | ±0.8% | Single Stroke Pipetter |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11912235
|
VistaLab™ Technologies
1157-0999 |
10, 100, 200, 1000 μL | ±1.5%/ ±0.8%/ ±0.8%/ ±0.8% | Fixed Volume Pipette |
1615.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11922245
|
VistaLab™ Technologies
1257-0002 |
2 μL | ±1.5% | Two Stroke Pipette |
367.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11986885
|
VistaLab™ Technologies
1257-0050 |
50 μL | ±0.8% | Two Stroke Pipette |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11946895
|
VistaLab™ Technologies
1257-1000 |
1000 μL | ±0.8% | Two Stroke Pipette |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Mechanical 1-stroke (F1) or 2-stroke (with overblow) (F2) low-force plunger operation
- Ovation F1 available from 5-1000 μL
- Ovation F2 available from 1-1000 μL
- Custom fixed volumes available upon request
- Built in microtube cap opener
- Nozzle with replaceable filter prevents contamination of pipetter
- In-lab calibration adjustment possible
Specifica
Not Autoclavable | |
Polycarbonate ABS | |
Non-sterile |
Reusable | |
1 | |
Micro Pipetting/Liquid Transfer |
Titolo del prodotto
VistaLab™ Technologies Ovation™ Fixed-Volume Pipetter