Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Special Edition Fixed Volume Pipets
GREENER_CHOICE
Slim tapered design and location of the detipping mechanism provides easy access to narrow tubes
344.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensioni (L x P) 9 x 2 in.
Materiale Aluminum, Stainless Steel
Sterilità Non-sterile
Graduato No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16435074
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VistaLab™ Technologies
1052PK
20 μL
344.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
16425074
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VistaLab™ Technologies
1051PK
10 μL
344.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
16455074
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VistaLab™ Technologies
1055PK
100 μL
344.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
16445074
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VistaLab™ Technologies
1054PK
50 μL
344.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
16465074
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VistaLab™ Technologies
1056PK
200 μL
344.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
16475074
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VistaLab™ Technologies
1057PK
250 μL
344.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
16485074
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VistaLab™ Technologies
1059PK
500 μL
344.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
16495074
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VistaLab™ Technologies
1060PK
1000 μL
344.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For repetitive pipetting procedures
  • Smooth one-stroke action
  • With built-in tip ejector
  • Low spring force reduce thumb muscle activity
  • Easy in-lab calibration
  • Engraved with serial numbers for improved traceability and calibration record keeping
  • Color code: pink
  • Available in fixed volumes from 10μL to 1000μL
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Aluminum, Stainless Steel
No
9 in.
Built-in Tip Ejector
Pink
Fixed Volume Pipet
Mechanical Pipetting Device
9 x 2 in.
Non-sterile
Nozzle Insert, Calibration Key
1 Ea.
Limited Lifetime
203 mm
Reusable