Learn More
Thermo Scientific™ Lettore di codici a barre VisionMate™ SR Single Rack 2D
Decode a full rack of barcoded storage tubes in less than ten seconds with the compact, user-friendly Thermo Scientific™ VisionMate™ SR Single Rack 2D Barcode Reader.
Marca:  Thermo Scientific™ 3115-11
Codice prodotto. 11902191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Decode a full rack of barcoded storage tubes in less than ten seconds with the Thermo Scientific™ VisionMate™ SR Single Rack 2D Barcode Reader. This compact, user-friendly reader provides exceptional flexibility with data export formats, tube type readability, and tube layout options.
  • Controlled via on-screen software interface or remotely via TCP/IP connection
  • Scans a full tube rack in less than ten seconds
  • Simply follow the instructions during software installation and connect the reader to a computer via USB port
  • Integrates easily with LIMS, existing databases or tracking systems
  • Small footprint and compact profile save valuable laboratory space
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Lettore di codici a barre VisionMate SR 2-D
Software Interface or Remotely via TCP/IP Connection
Barcode Reader
Single Rack
Rack completo di provette in meno di dieci secondi