Learn More
Sampling Systems™ Viscous Sampler
Operates like a large syringe by having the operator pull the handle up to suck the product into the sampler. Sampling Systems™ Viscous Sampler is ideal for sampling creams, shampoos, soaps, honey and other medium viscous materials.
390.00€ - 836.00€
Specifica
Product Type | Viscous Fluid Sampler |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Medium Viscosity Materials |
Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12744608
|
Sampling Systems™
7000P-1000 |
300 mL | 1000 mm | Polypropylene |
458.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15182669
|
Sampling Systems™
7000T-1000 |
300 mL | 1000 mm | PTFE |
585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15829381
|
Sampling Systems™
7000P-2000 |
650 mL | 2000 mm | Polypropylene |
667.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15839381
|
Sampling Systems™
7000P-600 |
160 mL | 600 mm | Polypropylene |
390.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15849381
|
Sampling Systems™
7000S-1000 |
160 mL | 1000 mm | Stainless Steel |
590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15859381
|
Sampling Systems™
7000S-1500 |
450 mL | 1500 mm | Stainless Steel |
667.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15869381
|
Sampling Systems™
7000S-600 |
160 mL | 600 mm | Stainless Steel |
528.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15879381
|
Sampling Systems™
7000T-2000 |
650 mL | 2000 mm | PTFE |
836.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15889381
|
Sampling Systems™
7000T-600 |
160 mL | 600 mm | PTFE |
523.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Suitable for medium viscosity materials.
- Manufactured from PP, 316L Stainless Steel or PTFE
- Works like a large a syringe
- The operator pulls up the handle in order to suck the product into the sampler
Specifica
Viscous Fluid Sampler | |
Medium Viscosity Materials | |
25 mm |