Learn More
Paragon Scientific™ Viscosity Bath Media; White Oil for use 80°C to 120°C
Formulated using high quality raw materials to facilitate optimum visibility, maximum heat stability and efficiency of thermostatic baths. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and ensures bath stability and uniformity are optimized.
88.00€ - 229.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16020172
|
Paragon Scientific™
BM2-5L |
5 L |
88.00€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16010172
|
Paragon Scientific™
BM2-20L |
20 L |
229.00€
20L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Paragon Scientific Bath Media
- Viscosity Bath Media; White Oil for use 80°C to 120°C
- Tamper evident security packaging
- Manufactured in the United kingdom
Specifica
80°C to 120°C |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: White mineral oil, petroleum