Learn More
Buerkle™ ViscoSampler
ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask. Specially developed for viscous substances such as slurries, silt, wet clay and soil samples, soil sediments, oils, emulsions, creams etc.
373.00€ - 820.00€
Specifica
Product Type ViscoSampler
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
10447851
Vedere i documenti
Buerkle™
5331-1060
160 mL 60 cm Polypropylene
373.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10209681
Vedere i documenti
Buerkle™
5331-2060
160 mL 60 cm PTFE, FEP
509.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10420191
Vedere i documenti
Buerkle™
5331-2100
300 mL 100 cm PTFE, FEP
580.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10430191
Vedere i documenti
Buerkle™
5331-1200
650 mL 200 cm Polypropylene
656.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10175450
Vedere i documenti
Buerkle™
5331-2200
650 mL 200 cm PTFE, FEP
820.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10360201
Vedere i documenti
Buerkle™
5331-1100
300 mL 100 cm Polypropylene
440.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Powerful suction for viscous media
  • The media is drawn up and discharged using the suction flask
  • For use with slurries, silt, wet clay and soil samples, soil sediments, oils, emulsions, creams etc
  • Easy to clean
  • All surfaces are poreless and without crevices
  • Dirt accumulation is prevented
  • Only round screw threads tried and tested in the field of food hygiene are used
  • Disassembly and cleaning are extremely simple
Specifica
Specifica
ViscoSampler