Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in nitrile blu Virtex™ Serie 79-700
Espressamente ideati per offrire comfort straordinario, flessibilità e buona resistenza chimica. I guanti per immersione in nitrile blu Ansell Edmont™ Virtex™ Serie 79-700 offrono comfort per l'intera giornata unitamente a grande leggerezza.
34.75€ - 139.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
---|---|
Materiale polso | Nitrile |
Product Type | Guanti per immersione |
Stile | Da 79 a 700 |
Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
Beschreibung
- Riutilizzabile
- Prodotto antistatico secondo la normativa EN1149
- Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™ offre eccellenti caratteristiche di assorbimento dell'umidità, lasciando le mani più asciutte più a lungo
- Rilascio di particelle significativamente inferiore rispetto ai tradizionali guanti in cotone floccato
- Ideali per assemblaggi semplici di oggetti asciutti, bagnati o unti, test su motori e sistemi, spray e vernici, distribuzione alimentare
Spezifikation
Nitrile | |
Guanti per immersione | |
0.2 mm | |
Straight | |
Buona resistenza alle sostanze chimiche |
Nitrile | |
Da 79 a 700 | |
Blue | |
Aquadri | |
Da 79 a 700 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts