Learn More
Vinyltrimethylsilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10635272
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 754-05-2 | C5H12Si | 100.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 754-05-2
Formula molecolare C5H12Si
Molecular Weight (g/mol) 100.24
Numero MDL MFCD00008606
InChI Key GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyltrimethylsilane, trimethyl vinyl silane, trimethylvinylsilane, silane, ethenyltrimethyl, trimethylsilyl ethylene, vinyl trimethylsilane, silane, trimethylvinyl, vinyltrimethysilane, trimethylsilyl ethene, ethenyl-trimethylsilane
PubChem CID 79102
IUPAC Name ethenyl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinyltrimethylsilane
Nota nome 97%
Colore Colorless
Densità 0.6800g/mL
Punti di ebollizione 55°C
Punto d'infiammabilità -24°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3895 to 1.3915
Quantità 25 mL
Fieser 09,498; 10,444; 12,566; 13,343
Gravità specifica 0.68
Peso formulazione 100.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinyltrimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.