Learn More
Bel-Art™ Grembiuli in vinile Vikem
Offre protezione per il personale in ospedali, scuole, laboratori e impianti industriali.
41.25€ - 76.30€
Specifica
Tipo | Grembiule |
---|---|
Size | Universal |
Materiale | Vinile |
Colore | Trasparente |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10024610
|
Bel-Art™
H24603-0001 |
91 cm |
41.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10723461
|
Bel-Art™
H24604-0001 |
107 cm |
76.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Leggeri e confortevoli
- In vinile con spessore di 4 mil
- Fettuccia in cotone cucita per chiudere tutti i bordi
- Tiranti robusti in vita con doppio rinforzo, con occhielli metallici attraverso tre strati di materiale
- Non assorbe ed è resistente agli agenti chimici
Specifica
Grembiule | |
Vinile | |
Reusable | |
Non-sterile | |
Sewn |
Universal | |
Trasparente | |
Ties | |
Fettuccia in cotone cucita per chiudere tutti i bordi |