Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa medio-rapida in cellulosa di grado 112
Suitable for fast filtration of liquid with fine particles.
Marca: Fisherbrand™ 0112P00027
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Pure grade
- Made of cellulose fibers
- Alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content:0.06%
Application
- Used for liquids, fine particulates
- Used in essential, industrial oil
- Atmospheric analysis
- Beverage industry
- Food, chemical industry
Specifica
Ash Content: 0.06% | |
Cellulosa | |
da 8 a 12 μm | |
112 | |
0.17 mm | |
240 mm |
Disco ripiegato | |
da 8 a 12 μm | |
Grado tipico per analisi qualitative, la maggior parte dei solfuri, analisi di birra e malto | |
100 conf. | |
240 mm |