Learn More
Ansell™ VibraGuard™ 07-112 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Minimize the risks and effects of harsh vibrations on the job.
83.70€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nitrile |
---|---|
Certificazione/Conformità | Standards CATEGORY III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI |
Materiale polso | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Product Type | Mediumweight Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12619701
|
Ansell™
7112100 |
10 |
83.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12629701
|
Ansell™
7112110 |
11 |
83.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12639701
|
Ansell™
7112080 |
8 |
83.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12649701
|
Ansell™
7112090 |
9 |
83.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Industrial gloves
- Full finger version is fully coated to keep hands clean, and is compliant to EN 10819:1996
- Ansell Vibration Gel Foam padding reduces transmitted vibration to the hand
- Nitrile coating provides snag and abrasion resistance
- Silicone-free and launderable
- Ideal for those tasks involving vibrations at frequency levels greater than 300Hz
- Engineered to reduce the vibration absorbed by workers' palm and fingers
- Helps protecting from Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS)
- Vibration attenuation EN10819
Applications:
- Handling materials with sharp or rough edges
- Handling metal sheets and panels
- Handling rough machined metal parts
- Metalworking and assembly operations
Specifica
Nitrile | |
Nitrile | |
Mediumweight Gloves | |
Full-Finger | |
Interlock Knit Cotton | |
6 Pairs | |
7-112 |
Standards CATEGORY III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI | |
Nitrile | |
7-112 | |
Hook and Loop | |
Fully coated-palm | |
Snag, puncture and abrasion resistance |