Learn More
RUBIS Pinzette in plastica, Sicure ESD
Pinzette in plastica - Vestamid
11.02€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Materiale Plastica ESD
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Pinzette in plastica ESD
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
11719574
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
RUBIS
NK7
Punta fine
11.02€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
11719594
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
RUBIS
NK35A
Punta piatta
11.02€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
11393543
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
RUBIS
NKR
Punte larghe
11.02€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
11759584
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
RUBIS
NK2A
Punta arrotondata
11.02€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
11749584
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
RUBIS
NK6
Punta a maglia
11.02€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Plastica Vestamid
  • Sicurezza ESD
  • Evita i graffi sui componenti delicati
  • Ottima resistenza meccanica
  • Facile da usare
  • Alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
Specifica
Specifica
4.72 in.
120 mm
1 ciascuno
Plastica ESD
Pinzette in plastica ESD
Pinzette
Documenti
Product Certifications
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.