Learn More
Scientific Industries SI™ Vertical Microtube Holder
Requires no additional attachment for use. Scientific Industries SI™ Vertical Microtube Holder snaps microtubes into place.
124.00€ - 133.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vortex-Genie 2 Mixer and Vortex-Genie Pulse |
---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15587365
|
Scientific Industries SI™
SI-V209 |
9 |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15517375
|
Scientific Industries SI™
SI-V524 |
24 |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Holds tubes vertically
- Snaps on to any Vortex-Genie 2 Mixer and the Vortex-Genie Pulse
- Optimized for high speed vortexing a small number of tubes
- No additional attachment necessary
Specifica
Vortex-Genie 2 Mixer and Vortex-Genie Pulse |