Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo in silicone Versilic
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Versilic™ Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
35.80€ - 413.00€
Specifica
Certificazione/Conformità USA (FDA; 21CFR parte 177–2600), EEC/EEG/CEE (direttive 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Materiale Silicone
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni mediche e biofarmaceutiche
Min. Operating Temperature (English) °
Min. Operating Temperature (Metric) °
Visualizza altre specifiche
Products 31
Produktcode Marke Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) Overall Length (Metric) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) Overall Length (Metric) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10213061
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760770
10 mm 14 mm 14 mm 25 m
188.00€
25m
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10498322
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760800-10
10 mm 16 mm 3 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11739138
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760770-10
10 mm 14 mm 2 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11751726
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760800
10 mm 16 mm 3 mm 25 m
299.00€
25m
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10799151
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760810-10
10 mm 18 mm 4 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10083004
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
760880
12 mm 17 mm 2.5 mm 25 m
276.00€
25m
Nur noch null auf Lager
In stock
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11761726
missing translation for 'viewDocuments'
Saint Gobain Life Sciences
761050
15 mm 21 mm 3 mm 25 m
413.00€
25m
Nur noch null auf Lager
Spedizione stimata: 17-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13253539
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
761080
18 mm 24 mm 24 mm 10 m
192.00€
10m
Only null left
Spedizione stimata: 08-08-2025
Add to basket
11781706
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760360
4 mm 10 mm 3 mm 25 m
169.00€
25m
Only null left
Spedizione stimata: 24-07-2025
Add to basket
11751706
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760210
3 mm 5 mm 5 mm 50 m
83.70€
50m
Only null left
Spedizione stimata: 19-08-2025
Add to basket
10627555
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760070
1 mm 3 mm 3 mm 50 m
54.55€
50m
Only null left
In stock
Edge
Add to basket
10491325
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
761100
20 mm 27 mm 27 mm 10 m
252.00€
10m
Only null left
Spedizione stimata: 24-07-2025
Add to basket
11711696
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760230-10
3 mm 6 mm 1.5 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11721696
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760320-10
4 mm 6 mm 1 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11701706
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760420-10
5 mm 8 mm 1.5 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11737283
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760510-10
6 mm 10 mm 2 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11727283
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760440-10
5 mm 10 mm 2.5 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11711716
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760520
6 mm 12 mm 12 mm 25 m
213.00€
25m
Only null left
Spedizione stimata: 29-07-2025
Add to basket
11711706
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760520-10
6 mm 12 mm 3 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10101111
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760500-10
6 mm 9 mm 1.5 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11781786
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760500
6 mm 9 mm 9 mm 25 m
104.00€
25m
Only null left
Spedizione stimata: 31-07-2025
Add to basket
11770105
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760581
7 mm 12 mm 2.5 mm 25 m
187.00€
25m
Only null left
Spedizione stimata: 24-07-2025
Add to basket
10509511
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760570-10
7 mm 10 mm 1.5 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11747283
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760581-10
7 mm 12 mm 2.5 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11731716
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760630
8 mm 11 mm 1.5 mm 25 m
121.00€
25m
Only null left
Spedizione stimata: 24-07-2025
Add to basket
11721716
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760590
7 mm 13 mm 13 mm 10 m
235.00€
25m
Only null left
Spedizione stimata: 24-07-2025
Add to basket
10397854
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760670
8 mm 14 mm 14 mm 10 m
252.00€
25m
Only null left
Spedizione stimata: 29-07-2025
Add to basket
11731706
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760670-10
8 mm 14 mm 3 mm 10 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11760105
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760350
4 mm 8 mm 2 mm 25 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11717283
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760350-10
4 mm 8 mm 2 mm 25 m Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11771706
View Documents
Saint Gobain Life Sciences
760320
4 mm 6 mm 6 mm 10 m
93.45€
50m
Only null left
In stock
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Meets the European Pharmacopoeia requirements for silicone elastomer for closures and tubing, USP Class VI biological tests and ISO 10993 biocompatibility (systemic toxicity, irritation, sensitization, citotoxicity, hemocompatibility and Ames test)
  • Meets FDA and BfR positive lists as well as food grade tests according to EC directives
  • This CE marked tubing is a non-invasive medical device
  • May be used for contact up to 29 days
  • Peroxide-cured silicone
  • Biological neutrality
  • FDA/BfR
  • US and European Pharmacopoeia
  • Temperature resistance -50 to +200°C
Specifications
Specifications
USA (FDA; 21CFR parte 177–2600), EEC/EEG/CEE (direttive 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Per applicazioni mediche e biofarmaceutiche
°
Flessibile
Da –50 a 200 °C
Silicone
°
Semitrasparente/trasparente
392°F
Peroxide-cured Silicone Tubing