Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-220
Comfort, destrezza e protezione nel settore alimentare
19.65€ - 26.70€
Specifica
Finitura esterna | Fully Textured |
---|---|
Materiale | Nitrile |
Serie | 92-220 |
Descrizione
- Processi di produzione migliorati, per maggiore durata, maggiore resistenza allo strappo e presa migliore su oggetti asciutti, bagnati e grassi.
- Guanto più sottile con polpastrelli più flessibili e miglior comfort generale.
- I polpastrelli testurizzati offrono buon comfort e tattilità per manipolazioni sensibili e di precisione.
- Senza lattice: nessun rischio di allergie di Tipo 1.
- Approvato per applicazioni a contatto con gli alimenti. Ideale per manipolare tutti gli alimenti grassi.
Specifica
Fully Textured | |
Nitrile | |
92-220 |