Learn More
Ansell™ Guanti monouso in nitrile blu VersaTouch™ serie 92-200
Improved manufacturing processes for longer wear, greater tear strength and better grip in dry, wet and fatty conditions. A thinner glove with enhanced fingertip flexibility and improved overall comfort.
19.95€
Specifica
Finitura esterna Fully Textured
Materiale Nitrile
Spessore (sistema imperiale) 2.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.07 mm
Serie 92-200
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12657051
Vedere i documenti
Ansell™
92200100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12627051
Vedere i documenti
Ansell™
92200070
7 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12637051
Vedere i documenti
Ansell™
92200080
8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12647051
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell™
92200090
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Description
Description
  • Textured fingertips provide good comfort and tactility for sensitive, precise handling.
  • Latex-free: no risk of Type 1 allergies.
  • Approved for food contact applications.
  • Ideal for handling all fatty food.
Specifications
Specifications
Fully Textured
2.9 mil
92-200
Nitrile
0.07 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates