Learn More
Ansell™ Guanti resistenti ai tagli Dyneema Versatouch™
Provides exceptional cut resistance, comfort and durability. Ansell VersaTouch™ 72-285 Series Medium Protection Gloves contain Dyneema™ technology to protect against cuts.
Marca: Ansell™ 72285070
101.13 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Light blue in color
- Washable up to 90°C
- Suitable for contact with all foodstuffs
- Ideal for boning, carving, fish processing, meal preparation
Specifica
EN 388:2003 | |
Livello 2 | |
Powder Free | |
7 | |
Per applicazioni di disossamento, taglio, lavorazione del pesce, sfilettatura del pesce, preparazione di pasti, trasformazione di frutta e verdura | |
Polypropylene Glass fiber Dyneema™ | |
Taglio |
Azzurro | |
Dyneema | |
Guanti resistenti ai tagli | |
70 °C | |
Polsino in maglia | |
Confezione da 6 | |
da 250 a 330 mm |