Learn More
Ansell™ Versatouch™ 87-370 Series Orange Natural Rubber Latex Gloves
Roughened finish for better grip in damp conditions. Ansell Versatouch™ 87-370 Series Orange Natural Rubber Latex Gloves are resistant, flexible and very comfortable.
7.89€ - 31.55€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 374:2003 |
---|---|
Colore | Arancio |
Latex Free | No |
Materiale | Lattice di gomma naturale |
Spessore (sistema metrico) | 0.67 mm |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15511520
|
Ansell™
87370065 |
6.5 | N/A | |||||||
15521520
|
Ansell™
87370075 |
7.5 |
31.55€
12 paia Qty Price Break Available |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
15531520
|
Ansell™
87370085 |
8.5 | N/A | |||||||
15551520
|
Ansell™
87370095 |
9.5 | N/A | |||||||
Descrizione
- Chemical and liquid protection gloves
- Tough general purpose natural rubber latex glove
- Flock lined 100% cotton for better comfort
- Food Approved
- Long cuff for extra protection
- Beaded cuff for tear resistance and easy donning
- High resistance to water based chemicals
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 374:2003 | |
No | |
0.67 mm | |
325 mm |
Arancio | |
Lattice di gomma naturale | |
87-370 |
Titolo del prodotto
Ansell™ Versatouch™ 87-370 Series Orange Natural Rubber Latex Gloves