Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 87-195 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Specially treated to reduce the risk of allergic reactions.
Marca: Ansell™ 87195090BP
12.44 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Chemical and liquid protection gloves
- Thickness of 0.35mm
- Provides good sensitivity
- Good price/quality ratio
Applications:
- Poultry processing
- Beef and pig processing
- Fish processing
- Janitorial use
- Cleaning
Specifica
Rubber Latex | |
Natural Rubber Latex | |
Sì | |
Gloves | |
87-195 | |
Straight | |
12 paia | |
87-195 |
Standard CATEGORY III EN 374, EN 388 : X010, EN 421 | |
Natural Rubber Latex | |
No | |
9 | |
0.35 mm | |
Floccatura del cotone | |
Liquid and mechanical resistant |