Learn More
Ansell™ Versatouch™ 37-520 Series Blue Nitrile Immersion Gloves
Provides flexibility and better dexterity. Ansell Versatouch™ 37-520 Series Blue Nitrile Immersion Gloves have the protective properties of nitrile with the comfort of natural rubber.
Marca:  Ansell™ 37520085BP
30.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15530611
  • 43.70€ / 12 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-06-2025
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Chemical and liquid protection gloves
  • Flock lined 100% cotton nitrile formula glove
  • Superior raised grip pattern for safety handlings
  • Good resistance to many solvents and oil based chemicals
  • Flexible, excellent dexterity.
Applications:
  • Printing industry
  • Assembly
  • Food Processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 420:2003 + A1:2009 and EN288:2003 , EN374:2003
Nitrile
0.35 mm
37-520_8.5
345 mm
Blu
8.5
Guanto con manichetta
37-520