Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 23-201 Series Blue PVC Gloves
Comfort long sleeve PVC glove with good dexterity and pliability even at low temperature.
175.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | PVC |
---|---|
Certificazione/Conformità | Standards CATEGORY III, CE Mark, EN 374, EN 388 : 4121 |
Materiale polso | PVC |
Coating Material | PVC |
Product Type | Gloves |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15361005
|
Ansell™
23201100 |
10 |
175.00€
6 paia |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15341005
|
Ansell™
23201080 |
8 |
175.00€
6 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15331005
|
Ansell™
23201070 |
7 |
175.00€
6 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15351005
|
Ansell™
23201090 |
9 |
175.00€
6 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Rough sandblast finish provide good wet-grip
- Soft PVC coating on glove maintains dexterity and pliabiity at low temperatures
- Dipped rough finish makes handling wet and slippery materials easier and safer
- Heat sealed sleeve offers liquid resistance and dust protection only
Applications:
- Chemical handling
- Chemical refining
- Cleaning
- Construction work
- Dairy processing
- Fish processing
- Fruit and vegetable processing
- General purpose
- Janitorial use
- Light assembly tasks
- Maintenance
- Refining oil and petrol
Specifica
PVC | |
PVC | |
Gloves | |
4 mm | |
Cotton | |
Chemical and liquid |
Standards CATEGORY III, CE Mark, EN 374, EN 388 : 4121 | |
PVC | |
23-201 | |
Heat sealed sleeve | |
72 Pairs | |
23-201 |