Learn More
Macherey-Nagel™ VarioPrep HPLC Columns
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
856.00€ - 1660.00€
Specifica
Formato colonna | Preparative Column |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
Dimensione particelle | 5 μm |
pH | 1 to 9 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12499926
|
Macherey-Nagel™
762273.100 |
125 mm |
1330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12469926
|
Macherey-Nagel™
762272.100 |
250 mm |
1660.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12459926
|
Macherey-Nagel™
762271.100 |
50 mm |
856.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Preparative Column | |
5800 psi (400 bar) | |
1 to 9 | |
1 Pk. | |
60 °C | |
C18 Pyramid | |
14% | |
Sì | |
VarioPrep HPLC Column |
10 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
L1 | |
Silica | |
A fase inversa | |
A fase inversa |