Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails
VapLock™ Solvent Waste Kits for Jars and Pails collect effluent from multiple sources while minimizing harmful solvent exhaust
718.00€ - 908.00€
Specifica
Tipo | Solvent Waste Kit |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Solvent Safety |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Solvent-Compatible Containers |
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) | 1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F) |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15814564
|
Cole-Parmer™
12019-23 |
PTFE | 70 mm Rieke |
908.00€
Pezzo |
N/A | ||||
15844534
|
Cole-Parmer™
WAK100P-10 |
Polypropylene | 100-415 |
718.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15854534
|
Cole-Parmer™
WAK100X-10 |
PTFE | 100-415 |
861.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Various cap sizes available to fit your solvent containerWarranty
None
Specifica
Solvent Waste Kit | |
Solvent Safety | |
Solvent-Compatible Containers | |
1/2 in. NPT(F), 1/4 in. NPT(F), 1/4 in.-28 UNF(F) |