Learn More
Vancomycin Hydrochloride MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Vancomycin Hydrochloride |
Tipo | Vancomycin Hydrochloride |
CAS | 123409-00-7 |
Quantità | 250 mg |
Formula molecolare | C66H257Cl2N9O24 |
InChI Key | ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl |
IUPAC Name | azane;N-[1-[4-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-phenoxyphenyl]ethyl]acetamide;formic acid;methane;pentadecahydrate;dihydrochloride |
Molecular Weight (g/mol) | 1632.721 |
PubChem CID | 44134997 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Vancomycin Hydrochloride
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: vancomycin hydrochloride