Learn More
Vanadyl(IV) sulfate hydrate, 17-23% V, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10732641
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12439-96-2
Formula molecolare O5SV·xH2O
Molecular Weight (g/mol) 163
Numero MDL MFCD00149933
InChI Key YGYBXHQARYQUAY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo oxosulfatovanadium pentahydrate, vanadyl sulfate pentahydrate, vanadium, oxosulfato-, pentahydrate, oxovanadium iv sulfate pentahydrate, vanadium 2+ , pentaaquaoxo-, oc-6-21 , sulfate 1:1, oxovanadium iv pentahydrate sulfate, vanadic sulfate pentahydrate, vanadyl sulphate pentahydrate, voso4.5h2o, ov.so4.5h2o
PubChem CID 167150
IUPAC Name oxovanadium(2+);sulfate;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].O=[V+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadyl(IV) sulfate hydrate
Nota nome 17-23% V
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Formula lineare VOSO4·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 163
Percent Purity 17 to 23% (V)
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadyl(IV) sulfate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.