Learn More
Vanadium wire, 1.0mm (0.04in) dia, stress relieved, 99.7% (metals basis)
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
38.00€ - 408.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-62-2
Formula molecolare V
Molecular Weight (g/mol) 50.94
Numero MDL MFCD00011453
InChI Key LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC Name vanadium
SMILES [V]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11367907
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014359.BS
10 cm
38.00€
10cm
11387907
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014359.BW
50 cm
132.00€
50cm
11397907
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014359.BY
100 cm
223.00€
100cm
11377907
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
014359.CB
250 cm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-62-2
50.94
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
23990
vanadium
V
MFCD00011453
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
CHEBI:35170
[V]
Specifica
Vanadium wire
7440-62-2
V
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
[V]
50.94
CHEBI:35170
Odorless
Wire
1.0mm (0.04 in.) dia., Stress relieved
(metals basis)
MFCD00011453
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
vanadium
23990
99.7%
≈4.8g/m
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Vanadium wire, 1.0mm (0.04in) dia, stress relieved, 99.7% (metals basis)