Learn More
Vanadium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
125.63€ - 460.29€
Identificatori chimici
CAS | 7440-62-2 |
---|---|
Formula molecolare | V |
Molecular Weight (g/mol) | 50.94 |
Numero MDL | MFCD00011453 |
InChI Key | LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde |
PubChem CID | 23990 |
ChEBI | CHEBI:35170 |
IUPAC Name | vanadium |
SMILES | [V] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11326118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011095.G1 |
1 m |
125.63€
1m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11336118
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011095.G5 |
5 m |
460.29€
5m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-62-2 | |
50.94 | |
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N | |
23990 | |
vanadium |
V | |
MFCD00011453 | |
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde | |
CHEBI:35170 | |
[V] |
Specifica
Vanadium wire | |
7440-62-2 | |
V | |
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde | |
[V] | |
50.94 | |
CHEBI:35170 | |
Odorless | |
Wire |
1.0mm (0.04 in.) dia. | |
(metals basis) | |
MFCD00011453 | |
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N | |
vanadium | |
23990 | |
99.5% | |
≈4.8g/m |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures