Learn More
Vanadium wire, 0.075mm (0.003in) dia, 99.8% (metals basis)
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
329.00€ - 1195.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-62-2
Formula molecolare V
Molecular Weight (g/mol) 50.94
Numero MDL MFCD00011453
InChI Key LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC Name vanadium
SMILES [V]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11349578
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044108.G1
1 m
329.00€
1m
11359578
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044108.G5
5 m
1195.00€
5m
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Vanadium wire, 0.075mm (0.003in) dia, 99.8% (metals basis)