Learn More
Vanadium(V) oxide, 99+%
Codice prodotto. p-4813708 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1
Formula molecolare O5V2
Molecular Weight (g/mol) 181.88
Numero MDL MFCD00011457
InChI Key GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Punti di ebollizione 1750.0°C
Materiale o nome chimico Vanadium(V) oxide
Punto di fusione 690.0°C
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99% min
Formula lineare V2O5
Indice di Merck 15,10107
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
IUPAC Name dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Peso formulazione 181.88
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.35
Densità 3.3500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) oxide
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Sicherheitshinweis
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contiene: Vanadium oxide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt