Learn More
Vanadium(V) oxide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10194640
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-62-1
Formula molecolare O5V2
Molecular Weight (g/mol) 181.88
Numero MDL MFCD00011457
InChI Key GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1750.0°C
Materiale o nome chimico Vanadium(V) oxide
Punto di fusione 690.0°C
Nota nome 98+%
Colore Blue
Forma fisica Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98% min
Formula lineare V2O5
Indice di Merck 15, 10107
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol
IUPAC Name [(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium
Peso formulazione 181.88
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 3.35
Densità 3.3500g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(V) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Vanadium oxide