Learn More
Standard vanadio, 1000 mg/l in 2% HNO3 (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
72.45CHF - 146.00CHF
Identificatori chimici
CAS 7803-55-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare H4NO3V
Molecular Weight (g/mol) 116.98
Numero MDL MFCD00011430
InChI Key YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516859
SMILES N.O[V](=O)=O
Visualizza altre specifiche
Includes: Certificato di analisi Traceable secondo gli standard NIST accreditato da ISO/IEC 17025 e dalla guida ISO/IEC 34, scheda di sicurezza
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11913763
Vedere i documenti
SPEX Certiprep
PLV2-2Y
125 ml Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
72.45CHF
125mL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
10501953
Vedere i documenti
SPEX Certiprep
PLV2-2X
500 mL Triple-leached LDPE bottle
146.00CHF
500mL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalitaConcentrazione
V1000 μg/ml
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Identificatori chimici
7803-55-6, 7697-37-2, 7732-18-5
116.98
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
N.O[V](=O)=O
H4NO3V
MFCD00011430
516859
Specifica
Vanadium Standard
Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb.
Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
H4NO3V
AA, ICP
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
N.O[V](=O)=O
2% HNO3
516859
Matrix    Concentration    Cat. No.
2% HNO3    1000μg/mL    PLV2-2Y, -2X
15% HNO3    10,000    PLV4-3Y, -3X
2% HCl    1000μg/mL    PLV1-2X
15% HCl    10,000    PLV3-3X
7803-55-6, 7697-37-2, 7732-18-5
1.0, 15.0, 84.0
1.0, 15.0, 84.0
MFCD00011430
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Certified Reference Material
azanium;oxido(dioxo)vanadium
116.98
Plasma
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Causes skin irritation, serious eye irritation. May cause respiratory irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio