Learn More
Vanadium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.5% (metals basis)
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
153.00€ - 2055.00€
Identificatori chimici
CAS 7440-62-2
Formula molecolare V
Molecular Weight (g/mol) 50.94
Numero MDL MFCD00011453
InChI Key LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC Name vanadium
SMILES [V]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11311519
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013996.BQ
5 cm
153.00€
5cm
11301519
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013996.BU
25 cm
654.00€
25cm
11391509
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
013996.BY
100 cm
2055.00€
100cm
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-171-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Vanadium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.5% (metals basis)