Learn More
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123334-20-3 | O5SV | 163.00 g/mol
57.99€ - 451.53€
Identificatori chimici
CAS 123334-20-3
Formula molecolare O5SV
Molecular Weight (g/mol) 163.00
Numero MDL MFCD00149933
InChI Key UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Vanadium oxysulfate hydrate
PubChem CID 16211496
SMILES O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11386098
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011090.09
10 g
57.99€
10g
11396098
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011090.18
50 g
120.60€
50g
11306108
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
011090.30
250 g
451.53€
250g
Descrizione
Descrizione
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate is used as a catalyst for the oxidative aromatization of cyclohexenone. It is also used as a component in some food supplements. It is one of the intermediate during the extraction of vanadium from petroleum residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals