Learn More
Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Descrizione
Employed as a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment. It is used in organic chemistry as a reagent in the epoxidation of allylic alcohols in combination with tert-butyl hydroperoxide (TBHP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 140°C (13mmHg) |
Materiale o nome chimico | Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate) |
Punto di fusione | 256°C to 259°C |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 10 g |
Numero UN | UN3285 |
Informazioni di solubilità | Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene |
Peso formulazione | 265.16 |
Densità | 1.4 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
- Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)