Learn More
Vanadium(IV) oxide, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408207
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 12036-21-4 | O2V | 82.94 g/mol
Vanadium(IV) oxide is used in chemical sensors, energy-conserving coatings, transparent conductors and switching materials. It acts as a stationary optical shutter, optical modulators, cameras and data storage. As infrared modulators, it is used for the missile guidance systems. Thin films made up of vanadium dioxide find applications in electro-optical switches, micro-optical switch, passive smart radiators and sunshields for spacecraft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12036-21-4
Formula molecolare O2V
Molecular Weight (g/mol) 82.94
Numero MDL MFCD00049702
InChI Key GRUMUEUJTSXQOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanadium dioxide, vanadium iv oxide, vanadium oxide vo2, vo2, vanadium iv oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 82849
ChEBI CHEBI:30047
IUPAC Name dioxovanadium
SMILES O=[V]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium(IV) oxide
Punto di fusione 1967°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 82.94
Densità 4.339 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(IV) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Vanadium oxide