Learn More
Vanadium(III) oxide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11351659
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-34-7
Formula molecolare O3V2
Molecular Weight (g/mol) 149.88
Numero MDL MFCD00011455
InChI Key KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 518710
SMILES O=[V]O[V]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium(III) oxide
Punto di fusione 1970°C
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Informazioni di solubilità Insoluble in water
IUPAC Name oxo[(oxovanadio)oxy]vanadium
Peso formulazione 149.88
Odore Odorless
Densità 4.87
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(III) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Vanadium oxide