Learn More
Vanadium(III) chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10791851
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Vanadium(III) chloride, 97%, Cl3V, CAS Number-7718-98-1, Vanadium trichloride, 100g, 96% min. (Argentometry), Black to Blue, 3.0000g/mL, 231-744-6, 13,289, 157.3, GHS Signal Word: Danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7718-98-1
Formula molecolare Cl3V
Molecular Weight (g/mol) 157.29
Numero MDL MFCD00011454
InChI Key HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Vanadium trichloride
PubChem CID 62647
IUPAC Name trichlorovanadium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadium(III) chloride
Punto di fusione 250.0°C
Nota nome 99%
Colore Black to Blue
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Formula lineare VCl3
Fieser 13,289
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in abs.alcohol and ether
Peso formulazione 157.3
Percent Purity 97%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3
Densità 3.0000g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadium(III) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.