Learn More
Macherey-Nagel™ Valve
For use with vacuum manifolds
Marca:  Macherey-Nagel™ 730185
Codice prodotto. 10477431
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CHROMABOND™ vacuum manifold for simultaneous preparation of up to 12 samples. The manifold consists of a rectangular glass cabinet with a vacuum gauge and a polypropylene lid, that can hold the columns or cartridges. The replaceable valves on the lid allow individual vacuum control for each solid phase extraction column, if required. The cabinet is fitted with a variable rack with exchangeable partitions, that accept a wide variety of vessels like test tubes, measuring flasks, scintillation vials, autosampler vials, plastic vials and many more. The vacuum in the chamber can be adjusted with the control valve and read from the gauge.
Specifica
Specifica
Vacuum Manifold
Valve
12 Pack