Learn More
Cole-Parmer™ Value Plastics Barbed to Sanitary Adapter
Made from animal-derived ingredient-free polypropylene, these adapters offer good chemical resistance and may be sterilized by gamma irradiation
Marca:  Cole-Parmer™ 31513-55
Codice prodotto. 15407313
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • These adapters are perfect to transition from sanitary clamp connections to a barb for flexible tubing.
  • Adapters feature a radiused flow surface controlled to 15 micron Ra to ensure a smooth, uninterrupted flow and no particulate build-up.
  • No sharp edges in the flow path, cleaning is very easy.
  • No BSE documentation required.
  • Material meets the requirements for USP Class VI.
  • Available with 3/8in. or 1/2in. hose barbs and3/4 in. mini or 1-1/2in. standard sanitary clamp connections.
Specifica
Specifica
Barbed to Sanitary Adapter, 1/4 in. ID to 1-1/2 in., ADCF-PP
Sanitary x Barb
Ethylene Oxide (ETO) or Gamma