Learn More
Valeryl chloride, 98%
Codice prodotto. p-7026574
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
CAS: 638-29-9 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Valeryl chloride is an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, fragrances, electronic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Valeryl chloride is an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, fragrances, electronic chemicals.
Solubility
Hydrolyzes in water. Soluble in ether, chloroform.
Notes
Moisture sensitive. Stay away from oxidizing agents, bases, alcohols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 638-29-9
Formula molecolare C5H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 120.58
Numero MDL MFCD00000757
InChI Key XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo valeryl chloride, valeroyl chloride, valerylchloride, n-valeryl chloride, n-pentanoyl chloride, n-valeroyl chloride, pentanoic acid chloride, n-pentoyl chloride, valerylchlorid, valeroylchloride
PubChem CID 61186
IUPAC Name pentanoyl chloride
SMILES CCCCC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Valeryl chloride
Punto di fusione -110°C
Punti di ebollizione 125°C to 127°C
Punto d'infiammabilità 32°C (89°F)
Odore Acrid
Quantità 50 g
Numero UN UN2502
Beilstein 506293
Peso formulazione 120.58
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.