Learn More
VACUUBRAND™ VacuuSelect™ Touch Screen Vacuum Controllers
Intuitive operation of rotary evaporation, short path distillation and more
2690.00€ - 3525.00€
Specifica
Requisiti elettrici | 100 to 240V, 50 to 60 Hz, universal |
---|---|
Tipo di spina | CEE/US/CH/UK/AUS/CN |
Maximum Pressure | 1080 mbar |
Tensione | 100 to 240 VAC |
Codice del prodotto | Marca | Vuoto max | Da utilizzare con | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Vuoto max | Da utilizzare con | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15937912
![]() |
VACUUBRAND™
20700070 |
0.1 mbar/Torr/hPa | Works with all diaphragm pumps | Power supply, integrated solenoid valve |
2690.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15922861
![]() |
VACUUBRAND™
20700100 |
10 to 3 mbar/Torr/hPa | Works with rotary vane pumps | Controller, solenoid valve, T-connector, appropriate KF16 clamping and centering rings, power supply |
3370.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16211762
![]() |
VACUUBRAND™
20700110 |
10 to 3 mbar/Torr/hPa | Works with rotary vane pumps | Controller, solenoid valve, T-connector, appropriate KF25 clamping and centering rings, power supply |
3525.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Automatically finds boiling points
- Pre-programmed routines for vacuum ovens, gel dryers, filtration and more
- Assemble custom routines in minutes
- For rotary evaporators and other diaphragm pump applications
- Pirani control packages for short path distillation and other rotary vane/scroll pump applications
- Two different Pirani packages for pumps with KF16 or KF25 flanges
Specifica
100 to 240V, 50 to 60 Hz, universal | |
CEE/US/CH/UK/AUS/CN | |
1080 mbar | |
100 to 240 VAC |