Learn More
Gardner Denver Welch™ Vacuum Regulator with Dial Gauge for MP/MPC pumps
Mounts to the inlet of the MP/MPC pump to regulate the vacuum level by way of bleed valve.
Marca:  Gardner Denver Welch™ 700458-02
Codice prodotto. 13168266
  • 219.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Vacuum Regulator with Dial Gauge
MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z pumps