Learn More
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free, Three-Stage Direct-Drive Diaphragm Pumps, Ultimate Pressure <2 Mbar
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free Diaphragm Pumps are available in a standard-duty format (with exhaust silencer) or chemical-duty format (with gas ballast valve). Featuring a three-stage direct drive, these pumps can deliver an ultimate pressure of <2 Mbar at noise levels of <44 dB.
Marca:  Welch-Ilmvac™ 412783
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12612905
  • 7705.00€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Product Type: Diaphragm Pump
  • Oil-Free: Yes
  • Number of Stages: Three
  • Drive Type: Direct Drive
  • Air Displacement: 135/151 L/min
  • Ultimate Pressure: Less Than 2 Mbar
  • Noise Level: Less Than 44 dB
  • Dimensions (W/D/H): 540 mm x 300 mm x 240 mm
  • Weight: 32.8 kg
  • Power Supply: 230V, 50/60Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Direct Drive
300 mm
<44 dB
Oil-Free Diaphragm Pump
277 mm
Vacuum System
8
Chemical Duty
<2 Mbar
Gas Ballast Valve
MPC 1201 T
32.8 kg
50/60 Hz
540 mm
135/151 L/min.
Oil-Free
3
230 V