Learn More
Welch Ilmvac™ Vacuum Pump Mpc 110E Diaphragm Chemically Resistant
Vacuum Pump, Mpc 110E Diaphragm Chemically Resistant, 90-260V 50/60Hz 235mm x 140mm x 277mm 20L/min flow rate, <50 mbar ultimate vacuum
Marca:  Welch Ilmvac™ 412421-02
Codice prodotto. 12602623
  • 1275.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-09-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Vacuum Pump, Mpc 110E Diaphragm Chemically Resistant, 90-260V 50/60Hz 235mm x 140mm x 277mm 20L/min flow rate, <50 mbar ultimate vacuum
90-260V 50/60Hz 235mm x 140mm x 277mm 20L/min flow rate, <50 mbar ultimate vacuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 Mbar
20 L/min
Pompa da vuoto