Learn More
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free, Two-Stage, Chemical Duty Diaphragm Pump, MPC 095 Z, Ultimate Pressure 5 Mbar
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free, Two-Stage, Chemical Duty Diaphragm Pumps (MPC 095 Z) can deliver an ultimate pressure of 5 Mbar at noise levels of <45 dB. Supplied with a gas ballast valve.
Marca:  Welch-Ilmvac™ 412422-02
1061.80 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12662905
  • 1360.00€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Product Type: Diaphragm Pump
  • Oil-Free: Yes
  • Number of Stages: Two
  • Application: Chemical Duty
  • Air Displacement: 15 L/min.
  • Ultimate Pressure: 5 Mbar
  • Noise Level: Less Than 45 dB
  • Dimensions (W/D/H): 235 mm x 140 mm x 277 mm
  • Weight: 6.15 kg
  • Power Supply: 90-260VAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gas Ballast Valve
MPC 095 Z
6.15 kg
277 mm
Vacuum System
2
Chemical Duty
5 Mbar
140 mm
<45 dB
Oil-Free Diaphragm Pump
235 mm
15L/min.
Oil-Free
2
90/260 VAC
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free, Two-Stage, Chemical Duty Diaphragm Pump, MPC 095 Z, Ultimate Pressure 5 Mbar > Oil-Free Diaphragm Pump