Learn More
BD Vacutainer™ Plastic K2EDTA Tube with Lavender Hemogard™ closure
Use with whole blood or EDTA plasma sample. BD Vacutainer™ Plastic K2EDTA Tube with Lavender Hemogard™ closure includes the coagulant K2 which is a liquid solution that is spray coated onto the tubes.
193.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12937666
|
BD
367838 |
3 mL |
193.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- The additive K2 Potassium Salt of EDTA is spray coated onto the interior surface of the Vacutainer Tube
- It acts as a coagulant
- Available in sizes 3ml, 4ml, 6ml and 10ml
- The difference between K2EDTA and K3EDTA is that the K3 is a liquid solution in the tubes, whereas the K2 is a liquid solution that is spray coated onto the tubes
- Lavender Hemogard™ closure
Specifica
Plastic |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- BD Vacutainer K2EDTA Blood Collection Tube
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: dipotassium EDTA