Learn More
BD Vacutainer™ Glass Cell Preparation Tubes
Use for the one-step isolation of lymphocytes, monocytes, and plasma. BD™ Vacutainer™ Glass Cell Preparation Tubes allow for collection and processing of whole blood in a closed, sterile tube prepared with sodium citrate or sodium heparin as an anticoagulant.
1005.00€ - 1100.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Product Type | Cell Preparation Tube |
Materiale | Glass |
Sterilità | Sterile |
Tipo di chiusura | Speckled Conventional |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore chiusura | Additivo | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore chiusura | Additivo | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12917706
|
BD
362780 |
8 mL | Orange/Green | Sodium Heparin | 16 x 125 mm |
1005.00€
pezzi 60 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12997696
|
BD
362781 |
4 mL | Blue/Black | Sodium Citrate/FICOLL | 13 x 100 mm |
1100.00€
pezzi 60 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12379299
|
BD
362782 |
8 ml | Blu/nero | Sodio citrato/Ficoll | 16 x 125 mm |
1005.00€
pezzi 60 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
The BD CPT™ (Cell Preparation Tube) system provides a simple, standardized method for the isolation of Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) from whole blood. In a single process, up to 15 million PBMCs can be isolated within 20 minutes.
- Improved sample preparation consistency and reproducibility compared to manual gradient separations
- Faster separations because there is no need to prepare gradients or manipulate the sample
- Safe isolation of cells with reduced risk of contamination due to the enclosed, sterile tube
Vacutainer™ CPT™ features:
- Glass molecular diagnostics tubes with see-thru label for easy content viewing
- Conventional closures are color-coded to easily identify anticoagulant used
- Density gradient polymer gel with either sodium citrate or sodium heparin anticoagulant
- Blood draw capacity is 4 or 8mL (4mL tube available in sodium citrate only)
- Tube is CE marked for in vitro diagnostic use
- Centrifuging conditions: 1500–1800 g for 15 minutes at 18–25°C
Specifica
Clear | |
Glass | |
Speckled Conventional | |
Transparent |
Cell Preparation Tube | |
Sterile | |
Polyester gel, density gradient liquid | |
CE |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.