Learn More
Buerkle™ VacuMan™ Vacuum or Pressure Pump
Hand pump can be operated with one hand to create a vacuum or pressure, independent of a power supply (e.g. vacuum filtration, taking samples, dissipation of desiccators).
274.00€ - 464.00€
Specifica
Vuoto max -850 Mbar
Include Pressure Gauge
Portata 16 mL/stroke
Da utilizzare con Connection for Hoses with 6.4 mm Inner Diameter
Tipo di pompa Pompa da vuoto
Visualizza altre specifiche
Allerta:
Further sampling volumes available on request!
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
10250322
Vedere i documenti
Buerkle™
5620-2180
PVC
274.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10440544
Vedere i documenti
Buerkle™
5620-2181
Aluminum
464.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Maintenance-free
  • Self-lubricating
  • Mainly corrosion resistant
  • Connection for hoses with 6.4mm inner diameter
  • Available in PVC or aluminum for heavy duty
Specifica
Specifica
-850 Mbar
16 mL/stroke
Pompa da vuoto
Corrosion-Resistant
+2 bar
Pressure Gauge
Connection for Hoses with 6.4 mm Inner Diameter
1
Vacuum filtration, taking samples, dissipation of desiccators