Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 PF Vacuum Filtration Devices
Innovative bottle-top filters for fast vacuum filtration of 100 mL to 5 L of aqueous solutions.
Marca: Cytiva 4638
180.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Supor (Hydrophilic PES) | |
Sterile | |
60 mm |
0.8/0.2 μm | |
30 cm2 |